문서
L321109
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H10FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
311.275
MDL number:
기타 정보