문서
L315621
3-PHENYL-N'-(2,4,6-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.407
MDL number:
기타 정보