문서
L315257
3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H25N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
483.578
MDL number:
기타 정보