문서
L313815
2-{(E)-[({[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
501.568
MDL number:
기타 정보