Key Documents
L313572
1-(2-CHLOROBENZOYL)-4-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H14Cl2N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
377.295
MDL number:
기타 정보