문서
L312436
N'-[(3Z)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H19N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
389.417
MDL number:
기타 정보