문서
L311022
N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
441.559
MDL number:
기타 정보