문서
L310077
N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20FN5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
445.522
MDL number:
기타 정보