문서
L304956
4-BROMO-2-(2-(4-PROPOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23BrN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
495.377
MDL number:
기타 정보