문서
L294772
N-(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)-2-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H20N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
308.34
MDL number:
기타 정보