문서
L294322
N-(4-F-BENZYL)-2-((4-ME-5-(3-ME-PHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H19FN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
370.452
MDL number:
기타 정보