문서
L294209
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-((4-METHYLPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
300.379
MDL number:
기타 정보