문서
L293628
METHYL 4-[({[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H30N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
530.651
MDL number:
기타 정보