문서
L292699
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17BrClN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
514.832
MDL number:
기타 정보