문서
L291684
N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H25N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
491.573
MDL number:
기타 정보