Key Documents
L289353
3-(((3-PHENYL-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H12N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
296.353
MDL number:
기타 정보