문서
L288152
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H14ClN3O3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
451.976
MDL number:
기타 정보