문서
L287903
2-(BENZYLSULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16N2OS3
CAS Number:
Molecular Weight:
360.522
MDL number:
기타 정보