문서
L285196
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19N5O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
445.504
MDL number:
기타 정보