문서
L285072
4-(4-CL-PH)-3-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-(4-METHOXY-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16Cl3N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
476.815
MDL number:
기타 정보