문서
L282898
4-(2-((4-ETHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H29N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
519.559
MDL number:
기타 정보