문서
L279374
4-(2-((2-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
431.452
MDL number:
기타 정보