문서
L269964
2-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(2,5-DI-CL-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H11Cl2N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.19
MDL number:
기타 정보