문서
L262536
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H19N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
349.396
MDL number:
기타 정보