문서
L254428
4-METHYL-N-(1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-2-(3-NITROPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
395.419
MDL number:
기타 정보