문서
L252514
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-[4-(ALLYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H26N2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
518.593
MDL number:
기타 정보