문서
L251305
2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(2-HYDROXY-4,6-DIMETHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14Cl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
341.194
MDL number:
기타 정보