문서
L249378
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H19Br2N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
549.29
MDL number:
기타 정보