문서
L248797
8-[(3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL)SULFANYL]-3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H17ClN4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
344.822
MDL number:
기타 정보