문서
L247189
2-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-3-{(Z)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H26N4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
470.617
MDL number:
기타 정보