문서
L243299
2-((4-METHYLBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
372.493
MDL number:
기타 정보