문서
L242977
3-(4-(4-BROMOPHENYL)-5-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H14BrFN4S
CAS Number:
Molecular Weight:
441.328
MDL number:
기타 정보