Key Documents
L241490
4-CL-N-(2-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H14ClN3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
419.912
MDL number:
기타 정보