문서
L240354
4-CHLORO-N-[2-({(2E)-2-[(6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H15Cl2N3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
516.363
MDL number:
기타 정보