문서
L240192
4-CL-N-(4-((2-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18ClN3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
439.924
MDL number:
기타 정보