Key Documents
L236489
3-(2-(2-BROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H14BrClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
457.714
MDL number:
기타 정보