문서
L232084
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
416.505
MDL number:
기타 정보