문서
L226912
2-((2,6-DICHLOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16Cl2N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
427.356
MDL number:
기타 정보