문서
L226378
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H27N3O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
597.717
MDL number:
기타 정보