문서
L222097
2-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20BrN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
466.403
MDL number:
기타 정보