문서
L219703
N-(5-BROMO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
522.468
MDL number:
기타 정보