문서
L217344
8-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H25N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
387.442
MDL number:
기타 정보