문서
L214493
7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-8-PROPOXY-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H20N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
328.374
MDL number:
기타 정보