문서
L213705
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-METHOXYPROPYL)AMINO]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H27N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
417.469
MDL number:
기타 정보