문서
L210889
2-((3-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)DIAZENYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H14N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
322.326
MDL number:
기타 정보