문서
L208728
2-(4-HEPTYLPHENYL)-2-OXOETHYL 2-(4-BROMOPHENYL)-8-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H32BrNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
558.521
MDL number:
기타 정보