문서
L204706
2-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOETHYL 8-METHYL-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
409.489
MDL number:
기타 정보