문서
L203351
3-((2E)-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H31N3O4S4
CAS Number:
Molecular Weight:
517.755
MDL number:
기타 정보