문서
L201596
5-{[(2E)-2-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)HYDRAZINO]SULFONYL}-2-(OCTADECYLOXY)BENZOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H51N3O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
645.931
MDL number:
기타 정보