문서
L200034
ETHYL 4-{[(6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-YL)CARBONYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H18N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
378.388
MDL number:
기타 정보